Få mere at vide
A-485, MedChemExpress
Beskrivelse
A-485 is a potent and selective catalytic inhibitor of p300/CBP with IC50s of 9.8 nM and 2.6 nM for p300 and CBP histone acetyltransferase (HAT), respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-485 |
| CAS | 1889279-16-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H24F4N4O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (233.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CC(N([C@@H](C)C(F)(F)F)CC2=CC=C(F)C=C2)=O)[C@]3(OC1=O)C4=CC=C(NC(NC)=O)C=C4CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 536.48 |
| Formel vægt | 536.48 |
| Vis mere |