missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

A-395, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483398
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483398 10 mg
16446127 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101512

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress A-395 is an antagonist of polycomb repressive complex 2 (PRC2) protein-protein interactions that potently inhibits the trimeric PRC2 complex (EZH2-EED-SUZ12) with an IC50 of 18 nM.

A-395 is an antagonist of polycomb repressive complex 2 (PRC2) protein-protein interactions that potently inhibits the trimeric PRC2 complex (EZH2-EED-SUZ12) with an IC50 of 18 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale A-395
CAS 2089148-72-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H35FN4O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (205.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(N1CCN(C2=CC=C([C@H]3CN(C4C(C(F)=CC=C5)=C5CC4)C[C@@H]3N(C)C)C=C2)CC1)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 486.65
Formel vægt 486.65
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.