Få mere at vide
A-385358, MedChemExpress
Beskrivelse
A-385358 is a selective inhibitor of Bcl-XL with Kis of 0.80 and 67 nM for Bcl-XL and Bcl-2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-385358 |
| CAS | 406228-55-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H41N5O5S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (78.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NS(=O)(C1=CC=C(N[C@@H](CSC2=CC=CC=C2)CCN(C)C)C([N+]([O-])=O)=C1)=O)C3=CC=C(N4CCC(C)(C)CC4)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 639.83 |
| Formel vægt | 639.83 |
| Vis mere |