Få mere at vide
A-1155463, MedChemExpress
Beskrivelse
A-1155463 is a highly potent and selective BCL-XL inhibitor with an EC50 of 70 nM in Molt-4 cell.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-1155463 |
| CAS | 1235034-55-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H32FN5O4S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (74.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(CCCOC2=CC=C(C#CCN(C)C)C=C2F)SC(N3CC4=C(C=CC=C4C(NC5=NC6=CC=CC=C6S5)=O)CC3)=N1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 669.79 |
| Formel vægt | 669.79 |
| Vis mere |