missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(9Z,12E)-Tetradecadien-1-yl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z,E)-9,12-Tetradecadien-1-yl acetate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4,6-7H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3-,7-6+ |
| Formel vægt | 252.2089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?