CAS RN 31654-77-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(9Z,12E)-Tetradecadien-1-yl Acetate, TRC
CAS: 31654-77-0 Molekylær formel: C16 H28 O2 Molekylvægt (g/mol): 252.39 Synonym: 9,12-Tetradecadien-1-ol, acetate, (9E,12Z)- (9CI),9,12-Tetradecadien-1-ol, acetate, (Z,E)- (8CI) IUPAC navn: [(9E,12Z)-tetradeca-9,12-dienyl] acetate SMIL: C\C=C/C\C=C\CCCCCCCCOC(=O)C