missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-acetonitrile, TRC

Artikelnummer. 30414145
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414145 250 mg
30419009 100 mg
30425636 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP996960250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1401031-38-6
Molekylær formel C16H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 256.34
IUPAC navn 2-[(9R)-9-pyridin-2-yl-6-oxaspiro[4.5]decan-9-yl]acetonitrile
SMIL N#CC[C@]1(CCOC2(CCCC2)C1)c3ccccn3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-acetonitrile
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O/c17-10-8-15(14-5-1-4-11-18-14)9-12-19-16(13-15)6-2-3-7-16/h1,4-5,11H,2-3,6-9,12-13H2/t15-/m1/s1
Formel vægt 256.1576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.