CAS RN 1401031-38-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-acetonitrile, TRC
CAS: 1401031-38-6 Molekylær formel: C16H20N2O Molekylvægt (g/mol): 256.34 IUPAC navn: 2-[(9R)-9-pyridin-2-yl-6-oxaspiro[4.5]decan-9-yl]acetonitrile SMIL: N#CC[C@]1(CCOC2(CCCC2)C1)c3ccccn3