Få mere at vide
9Beta,11Beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16Beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(26)7-8-21(15,3)24(17)20(30-24)11-22(18,4)23(13,28)19(27)12-29-14(2)25/h7-8,10,13,17-18,20,28H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,20-,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Formel vægt | 414.2042 |