Beskrivelse
- LoBind materiale garanterer maksimal prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater.
- Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne.
- Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven.
- Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme.
- OptiTrack™ matrix for hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl.
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering.
- Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren).
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 5 poser x 5 plader |
| Produktlinje | twin.tec |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PCR plade |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen, Polycarbonat |
| Volumen (metrisk) Nå | 45μ L |
| Vis mere |