Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med tætningsmåtter
Description
Spar tid og minimer risikoen for krydskontaminering med praktiske 96-brønds pladesæt pakket med formonterede glas- eller PTFE-hætteglas.
Spar tid og minimer risikoen for krydskontaminering med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med tætningsmåtter. Kompatible med alle 96-brønds konfigurerede autosamplere, de klar til brug kits består af et omfattende udvalg af 96-brønds mikroplader, forudindsatte glas- eller PTFE-hætteglas og silikone/PTFE-forseglingsmåtter.
- Praktiske brøndpladesæt inkluderer forudindsatte glas- eller PTFE-hætteglas og 96-positions forseglingsmåtter; nogle inkluderer skæreværktøj
- Måtter forsegler prøver til opbevaring
- Plader er glasindsat for større inerthed sammenlignet med rene PP plader
- Unikt skæreværktøj tillader fjernelse af individuelle prøver med forseglingen på plads, hvilket eliminerer krydskontaminering
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 5 Pk. |
| Produktlinje | Webseal |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Glaspladesæt med 96-positionsmåtte |
| Materiale | Silikone, PTFE, Glas |
| Antal Wells | 96 |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 500μ L |
| Inkluderer | Hætteglas, Mat |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.