Få mere at vide
Hamilton™ 900 Microliter Sprøjter, N Opsigelse
900-seriens sprøjte er den økonomiske version af 800-seriens sprøjte. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 10μ L. Sprøjteholderen er permanent fastgjort til sprøjtecylinderen. Dette reducerer de oprindelige omkostninger ved sprøjten, men eliminerer muligheden for udskiftning af komponenter.
1220.00 DKK - 1305.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
---|---|
Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
Nålemåler | 26s G |
Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
Diameter (metrisk) indre nål | 0.13 mm |
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10352882
|
Hamilton™
80360 |
10μ l |
1220.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10263462
|
Hamilton™
87920 |
5μ L |
1305.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
- Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 10 μL
- Sprøjteholderen er permanent fastgjort til sprøjtecylinderen
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
26s G | |
0.13 mm | |
6.6 mm | |
Håndoverlappet stempel | |
2'' | |
Microliter Sprøjte | |
122 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner |
Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) | |
0,005 tommer. | |
0,26 tommer. | |
Designet til manuel dispensering af væsker for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision, anbefales til septum penetration | |
2 tommer | |
51 mm | |
2000 psi | |
50 °C | |
2 | |
Ea. | |
Cementeret |