Få mere at vide
Hamilton™ 900 Microliter Sprøjter, N Opsigelse
Artikelnummer. 10263462
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10263462
Brand: Hamilton™ 87920
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
900-seriens sprøjte er den økonomiske version af 800-seriens sprøjte. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 10μ L. Sprøjteholderen er permanent fastgjort til sprøjtecylinderen. Dette reducerer de oprindelige omkostninger ved sprøjten, men eliminerer muligheden for udskiftning af komponenter.
  • Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 10 μL
  • Sprøjteholderen er permanent fastgjort til sprøjtecylinderen
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 26s G
Diameter (engelsk) Indre 0,014 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.13 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,019 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.34 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.48 mm
Til brug med (applikation) Designet til manuel dispensering af væsker for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision, anbefales til septum penetration
Inkluderer Håndoverlappet stempel
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 95
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Cementeret