Få mere at vide
9-phenanthrencarboxaldehyd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157553 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10157553 5 g Glasflaske 5g
10147743 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157553 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130110050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 4707-71-5 | Molekylær formel: C15H10O | Molekylvægt: 206,24 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4707-71-5
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00001175
InChI nøgle QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
IUPAC navn phenanthren-9-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Smeltepunkt 100 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 206.24
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /