Få mere at vide
9-phenanthrencarboxaldehyd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147743 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10147743 1 g Glasflaske 1g
10157553 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147743 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 130110010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4707-71-5 | Molekylær formel: C15H10O | Molekylvægt: 206,24 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4707-71-5
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00001175
InChI nøgle QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
IUPAC navn phenanthren-9-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifica
Kemisk navn eller materiale 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Smeltepunkt 100 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 206.24
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.