Få mere at vide
9-Formyl-8-hydroxyjulolidine, 97%
Artikelnummer. 15444417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444417 1 g 1g
15454417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31782.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63149-33-7 | C13H15NO2 | 217.268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63149-33-7
Molekylær formel C13H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 217.268
MDL nummer MFCD00192477
InChI nøgle NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-aldehyde, 9-formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde, 9-formyl-8-julolidinol, 1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo i,j quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxy-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde
PubChem CID 113099
SMIL C1CC2=C3C(=C(C(=C2)C=O)O)CCCN3C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Formyl-8-hydroxyjulolidine
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Mængde 1 g
Formel vægt 217.27
Procent renhed 97%