Få mere at vide
9-Dihydro-13-acetylbaccatin III, MedChemExpress
Beskrivelse
9-Dihydro-13-acetylbaccatin III (9-DHAB III) is an intermediate for taxol analog preparations.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Dihydro-13-acetylbaccatin III |
| CAS | 142203-65-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H42O12 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 9-DHAB III 13-Acetyl-9-dihydrobaccatin III |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (31.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H](C1)[C@]2(C)[C@]([C@@]3(OC(C)=O)[C@]1([H])OC3)([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@]5(O)C[C@H](OC(C)=O)C(C)=C(C(C)5C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2O |
| Molekylvægt (g/mol) | 630.68 |
| Vis mere |