Få mere at vide
9-Dehydrotestosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Dehydrotestosterone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15,17,21H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 286.1933 |