CAS RN 2398-99-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
9-Dehydrotestosterone, TRC
CAS: 2398-99-4 Molekylær formel: C19H26O2 Molekylvægt (g/mol): 286.41 Synonym: 17beta-Hydroxyandrosta-4,9(11)-dien-3-one,4,9(11)-Androstadiene-17beta-ol-3-one,9(11)-Dehydrotestosterone,NSC 30932,U 3435 SMIL: C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O