missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Dehydrotestosterone, TRC

Artikelnummer. 30008801
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008801 10 mg
30011998 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23020510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2398-99-4
Molekylær formel C19H26O2
Molekylvægt (g/mol) 286.41
Synonym 17beta-Hydroxyandrosta-4,9(11)-dien-3-one, 4,9(11)-Androstadiene-17beta-ol-3-one, 9(11)-Dehydrotestosterone, NSC 30932, U 3435
SMIL C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale 9-Dehydrotestosterone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15,17,21H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
Formel vægt 286.1933
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.