Få mere at vide
9-kloranthracen (>90%), TRC
Artikelnummer. 30362942
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362942 1 g
30358171 250 mg
30353043 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3644031G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 716-53-0
Molekylær formel C14 H9 Cl
Molekylvægt (g/mol) 212.67
Synonym 9-Chloroanthracene (ACI), 10-Chloroanthracene, 9-Chloroanthracene (ACI)
IUPAC navn 9-chloranthracen
SMIL Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Chloroanthracene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Formel vægt 212.039