Learn More
9-Bromo-1-nonanol, 98%
Product Code. 15497918
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15497918 5 g 5g
15407928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15497918 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61393.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Add to basket
CAS: 55362-80-6 | C9H19BrO | 223,15 g/mol
9-Brom-1-nonanol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-Brom-1-nonanol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan, ethylacetat og
hexan.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55362-80-6
Molekylær formel C9H19BrO
Molekylvægt (g/mol) 223.15
MDL nummer MFCD00063348
InChI nøgle USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq
PubChem CID 108700
IUPAC navn 9-bromononan-1-ol
SMIL OCCCCCCCCCBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9-Bromo-1-nonanol
Smeltepunkt 33 °C til 35 °C
Kogepunkt 125 °C til 126 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Lineær formel Br(CH2)9OH
Mængde 5 g
Beilstein 1737525
Opløselighedsinformation Opløselig i dichlormethan, ethylacetat og hexan.
Formel vægt 223.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof