Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9, 9-Dimethyl-4, 5-bis(diphenylphosphino)xanthene |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 226,0 °C til 230,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15, 10268 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.