missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-(2-Propenyl)adenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(2-Propenyl)adenine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2,4-5H,1,3H2,(H2,9,10,11) |
| Formel vægt | 175.0858 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?