CAS RN 4121-39-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
9-(2-Propenyl)adenine, TRC
CAS: 4121-39-5 Molekylær formel: C8 H9 N5 Molekylvægt (g/mol): 175.19 Synonym: 9-Allyladenine,N9-Allyladenine,NSC 77154,9-(2-Propen-1-yl)-9H-purin-6-amine IUPAC navn: 9-prop-2-enylpurin-6-amine SMIL: Nc1ncnc2c1ncn2CC=C