missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-(2-Propenyl)adenine, TRC

Artikelnummer. 30411381
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411381 5 mg
30411086 50 mg
30419766 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7688055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4121-39-5
Molekylær formel C8 H9 N5
Molekylvægt (g/mol) 175.19
Synonym 9-Allyladenine, N9-Allyladenine, NSC 77154, 9-(2-Propen-1-yl)-9H-purin-6-amine
IUPAC navn 9-prop-2-enylpurin-6-amine
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2CC=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-(2-Propenyl)adenine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2,4-5H,1,3H2,(H2,9,10,11)
Formel vægt 175.0858
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.