Få mere at vide
9,10-Anthraquinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anthraquinon bruges i papirindustrien som katalysator for at øge udbyttet af masseproduktion og forbedre fiberstyrken gennem reduktionsreaktion mellem cellulose og carboxylsyre. Det bruges også som forløber for farvestofdannelse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Anthraquinon bruges i papirindustrien som katalysator for at øge udbyttet af masseproduktion og forbedre fiberstyrken gennem reduktionsreaktion mellem cellulose og carboxylsyre. Det bruges også som forløber for farvestofdannelse.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt og tørt sted i en tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevar væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Anthraquinone |
| Smeltepunkt | 283 °C til 287 °C |
| Tæthed | 1.438 |
| Kogepunkt | 377 °C |
| Flammepunkt | 185 °C (365 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 390030 |
| Merck Index | 14,687 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |