Få mere at vide
9,10-anthraquinon-2-sulfonsyre natriumsalthydrat, 97% (tørvægt), vand ca. 4-6%
Beskrivelse
9,10-Anthraquinon-2-sulfonsyrenatriumsalthydrat danner ladningsoverførselskomplekser med 9,10-dimethoxyanthracen-2-sulfonat. Det bruges som katalysator ved produktion af alkalisk pulp i soda-processen. Den bruges som en in situ fotokemisk fluorescensprobe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
9,10-Anthraquinon-2-sulfonsyrenatriumsalthydrat danner ladningsoverførselskomplekser med 9,10-dimethoxyanthracen-2-sulfonat. Det bruges som katalysator ved produktion af alkalisk pulp i soda-processen. Den bruges som en in situ fotokemisk fluorescensprobe.
Opløselighed Opløseligt i varmt vand, koldt
vand og uopløseligt i alkohol eller ether.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate |
| Smeltepunkt | >320 °C |
| Assay Procent Noter | (tørvægt), vand≈ 4 til 6 % |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 3580452 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varmt vand, koldt vand og uopløselig i alkohol eller æter. |
| Formel vægt | 310,26 (Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |