Få mere at vide
9,10-anthraquinon-2-sulfonsyre natriumsalthydrat, 97% (tørvægt), vand ca. 4-6%
Artikelnummer. 11461527
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461527 100 g 100g
11471527 500 g 500g
11481527 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24969.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 153277-35-1 | C14H7NaO5S | 310,255 g/mol
9,10-Anthraquinon-2-sulfonsyrenatriumsalthydrat danner ladningsoverførselskomplekser med 9,10-dimethoxyanthracen-2-sulfonat. Det bruges som katalysator ved produktion af alkalisk pulp i soda-processen. Den bruges som en in situ fotokemisk fluorescensprobe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9,10-Anthraquinon-2-sulfonsyrenatriumsalthydrat danner ladningsoverførselskomplekser med 9,10-dimethoxyanthracen-2-sulfonat. Det bruges som katalysator ved produktion af alkalisk pulp i soda-processen. Den bruges som en in situ fotokemisk fluorescensprobe.
Opløselighed Opløseligt i varmt vand, koldt
vand og uopløseligt i alkohol eller ether.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153277-35-1
Molekylær formel C14H7NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 310.255
MDL nummer MFCD00149068
InChI nøgle GGCZERPQGJTIQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium anthraquinone-2-sulfonate, anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt, sodium 2-anthraquinonesulfonate, unii-511h72sdvx, sodium 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, 2-anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt, sodium 2-anthrachinonesulphonate, 2-anthraquinone sodium sulfonate, 2-anthraquinonesulfonic acid sodium salt, sodium-2-anthrachinonesulphonate
PubChem CID 23661981
IUPAC navn natrium;9,10-dioxoantracen-2-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
Smeltepunkt >320 °C
Assay Procent Noter (tørvægt), vand≈ 4 til 6 %
Mængde 100 g
Beilstein 3580452
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand, koldt vand og uopløselig i alkohol eller æter.
Formel vægt 310,26 (Vandfri)
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate