Få mere at vide
(8R,9S)-Talazoparib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16469527 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16469527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16106A
MedChemExpress (8R,9S)-Talazoparib ((8R,9S)-BMN-673) is an enantiomer of Talazoparib. (8R,9S)-Talazoparib is an PARP1 inhibitor, with an IC50 of 144 nM.
(8R,9S)-Talazoparib ((8R,9S)-BMN-673) is an enantiomer of Talazoparib. (8R,9S)-Talazoparib is an PARP1 inhibitor, with an IC50 of 144 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (8R,9S)-Talazoparib
CAS 1207456-00-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H14F2N6O
Mængde 5 mg
Synonym (8R,9S)-BMN-673 (8R,9S)-LT-673
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.46 mM)
SMIL O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@@H]2C5=NC=NN5C
Molekylvægt (g/mol) 380.35
Formel vægt 380.35
Procent renhed 95.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death