Få mere at vide
8-quinolincarbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10610903
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10610903 1 g 1g
10461494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10610903 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04304DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 38707-70-9
Molekylær formel C10H7NO
Molekylvægt (g/mol) 157.172
MDL nummer MFCD00805837
InChI nøgle OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
PubChem CID 170103
IUPAC navn quinolin-8-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Quinolinecarbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 157.17
Procent renhed 97%