Få mere at vide
8-(p-Toluenesulfonylamino)quinoline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431608
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431608 25 g 25g
15411608 1 g 1g
15421608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55386.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10304-39-9
Molekylær formel C16H14N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 298.36
MDL nummer MFCD00168990
InChI nøgle ZSMKPYXVUIWTCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-tosylamino quinoline, 8-p-tosylaminoquinoline, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-8-quinolinyl, 8-p-tolylsulfonamido quinoline, 8-p-tolylsulfonylamino quinoline, 8-p-toluenesulfonylamino quinoline, p-toluenesulfonamide, n-8-quinolyl, 4-methyl-n-quinolin-8-yl benzenesulfonamide, 8-4-tolylsulfonylamino quinoline, 4-methyl-n-8-quinolinylbenzenesulfonamide
PubChem CID 82533
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-(p-Toluenesulfonylamino)quinoline
Smeltepunkt 154°C to 158°C
Farve Brown to White
Mængde 25 g
Beilstein 264159
IUPAC navn 4-methyl-N-quinolin-8-ylbenzenesulfonamide
Formel vægt 298.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid