Få mere at vide
8-Nitroquinolin, 98%
Artikelnummer. 11425607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425607 100 g 100g
11405607 5 g 5g
11415607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23574.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 607-35-2 | C9H6N2O2 | 174,159 g/mol
8-Nitroquinolin anvendes til fremstilling af bisubstitueret phenoxy-6-methoxy-8-aminoquinolin. Det bruges til at fremstille furazano [3,4-h] quinolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Nitroquinolin anvendes til fremstilling af bisubstitueret phenoxy-6-methoxy-8-aminoquinolin. Det bruges til at fremstille furazano [3,4-h] quinolin.
Opløselighed Opløselig i ethanol
, ethylether og benzen, let opløselig i koldt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-35-2
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.159
MDL nummer MFCD00006806
InChI nøgle OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-nitro, unii-ywo6s88v4v, ccris 457, ywo6s88v4v, 8-nitroqunioline, 4msn, 8-nitro-quinoline, gilstone-yellow, zlchem 249, pubchem5825
PubChem CID 11830
IUPAC navn 8-nitroquinolin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Nitroquinoline
Smeltepunkt 86 °C til 90 °C
Mængde 100 g
Beilstein 135178
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ethylether og benzen, let opløselig i koldt vand.
Formel vægt 174.16
Procent renhed 98%