Få mere at vide
8-Nitroquinoline, 98%
Artikelnummer. 11405607
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11405607 5 g 5g
11415607 25 g 25g
11425607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11405607 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B23574.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 607-35-2 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
8-Nitroquinolin anvendes til fremstilling af bisubstitueret phenoxy-6-methoxy-8-aminoquinolin. Det bruges til at fremstille furazano [3,4-h] quinolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Nitroquinolin anvendes til fremstilling af bisubstitueret phenoxy-6-methoxy-8-aminoquinolin. Det bruges til at fremstille furazano [3,4-h] quinolin.
Opløselighed Opløselig i ethanol
, ethylether og benzen, let opløselig i koldt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 607-35-2
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.159
MDL nummer MFCD00006806
InChI nøgle OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-nitro, unii-ywo6s88v4v, ccris 457, ywo6s88v4v, 8-nitroqunioline, 4msn, 8-nitro-quinoline, gilstone-yellow, zlchem 249, pubchem5825
PubChem CID 11830
IUPAC navn 8-nitroquinolin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 8-Nitroquinoline
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Mængde 5 g
Beilstein 135178
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene,slightly soluble in cold water.
Formel vægt 174.16
Procent renhed 98%