Få mere at vide
8-Methoxypsoralen, 99%
Artikelnummer. 10368490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10368490 1 g Glasflaske 1g
10328540 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10368490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    423.65 DKK / 1g
    Spare 81.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 298-81-7 | C12H8O4 | 216,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-81-7
Molekylær formel C12H8O4
Molekylvægt (g/mol) 216.19
MDL nummer MFCD00005009
InChI nøgle QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin
PubChem CID 4114
ChEBI CHEBI:18358
IUPAC navn 9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
SMIL COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Methoxypsoralen
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143,0 °C til 148,0 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (på vandfri stof) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 19, I, 711
Merck Index 15, 6059
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig i vand. Andre opløseligheder: sparsomt opløselig i kogende vand, sparsomt opløselig i æter, opløselig i kogende alkohol, acetone, eddikesyre, propylenglykol og benzen, frit opløselig i kloroform
Formel vægt 216.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Nålelignende krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Methoxypsoralen
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.