Få mere at vide
8-Methoxypsoralen, 98%
Beskrivelse
8-Methoxypsoralen, bruges i fotokemoterapi (methoxsalen med langbølget ultraviolet stråling) er indiceret til repigmentering af idiopatisk vitiligo. Det bruges også i fotoferese (methoxsalen med langbølget ultraviolet stråling af hvide blodlegemer) er indiceret til brug med UVAR* System i palliativ behandling af hudmanifestationer af kutan T-celle lymfom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
8-Methoxypsoralen, bruges i fotokemoterapi (methoxsalen med langbølget ultraviolet stråling) er indiceret til repigmentering af idiopatisk vitiligo. Det bruges også i fotoferese (methoxsalen med langbølget ultraviolet stråling af hvide blodlegemer) er indiceret til brug med UVAR* System i palliativ behandling af hudmanifestationer af kutan T-celle lymfom.
Opløselighed
Opløselig i acetone, ethanol (let), eddikesyre og chloroform (50 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Methoxypsoralen |
| Smeltepunkt | 146 °C til 150 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 196453 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,5988 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, ethanol (let), eddikesyre og kloroform (50 mg/ml). Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 216.2 |
| Procent renhed | 99% |