Få mere at vide
8-methoxypsoralen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488976
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488976 1 g 1g
11498976 5 g 5g
11408986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17108.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 298-81-7 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
8-Methoxypsoralen, bruges i fotokemoterapi (methoxsalen med langbølget ultraviolet stråling) er indiceret til repigmentering af idiopatisk vitiligo. Det bruges også i fotoferese (methoxsalen med langbølget ultraviolet stråling af hvide blodlegemer) er indiceret til brug med UVAR* System i palliativ behandling af hudmanifestationer af kutan T-celle lymfom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Methoxypsoralen, bruges i fotokemoterapi (methoxsalen med langbølget ultraviolet stråling) er indiceret til repigmentering af idiopatisk vitiligo. Det bruges også i fotoferese (methoxsalen med langbølget ultraviolet stråling af hvide blodlegemer) er indiceret til brug med UVAR* System i palliativ behandling af hudmanifestationer af kutan T-celle lymfom.
Opløselighed
Opløselig i acetone, ethanol (let), eddikesyre og chloroform (50 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-81-7
Molekylær formel C12H8O4
Molekylvægt (g/mol) 216.19
MDL nummer MFCD00005009
InChI nøgle QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin
PubChem CID 4114
ChEBI CHEBI:18358
IUPAC navn 9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
SMIL COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Methoxypsoralen
Smeltepunkt 146°C to 150°C
Mængde 1 g
Beilstein 196453
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5988
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,ethanol (slight),acetic acid,and chloroform (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vægt 216.2
Procent renhed 99%