missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Hydroxy Adenine, TRC

Artikelnummer. 30406282
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406282 25 mg
30403255 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH75006025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21149-26-8
Molekylær formel C5H5N5O
Molekylvægt (g/mol) 151.13
Synonym 6-Amino-7,9-dihydro-8H-purin-8-one, 6-Amino-1,7-dihydro-8H-purin-8-one, 6-Amino-purin-8-ol, 6-Amino-8-hydroxypurine, 7,8-Dihydro-8-oxoadenine, 8-Oxo-7,8-dihydroadenine, 8-Oxoadenine, NSC 24123, Oksaden, Oxaden, Oxyadenine
IUPAC navn 6-amino-9H-purin-8-ol
SMIL Nc1ncnc2[nH]c(O)nc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy Adenine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H5N5O/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Formel vægt 151.0494
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.