CAS RN 21149-26-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
8-Hydroxy Adenine, TRC
CAS: 21149-26-8 Molekylær formel: C5H5N5O Molekylvægt (g/mol): 151.13 Synonym: 6-Amino-7,9-dihydro-8H-purin-8-one,6-Amino-1,7-dihydro-8H-purin-8-one,6-Amino-purin-8-ol,6-Amino-8-hydroxypurine,7,8-Dihydro-8-oxoadenine,8-Oxo-7,8-dihydroadenine,8-Oxoadenine,NSC 24123,Oksaden,Oxaden,Oxyadenine IUPAC navn: 6-amino-9H-purin-8-ol SMIL: Nc1ncnc2[nH]c(O)nc12