Få mere at vide
8-chlor-1-octanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492040
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492040 5 mL 5ml
11402050 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28417.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23144-52-7 | C8H17ClO | 164.673 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23144-52-7
Molekylær formel C8H17ClO
Molekylvægt (g/mol) 164.673
MDL nummer MFCD00040005
InChI nøgle YDFAJMDFCCJZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloro-1-octanol, 1-octanol, 8-chloro, 8-chlorooctanol, 8-chloro-octan-1-ol, 8-chloro-1-n-octanol, 8-chlor-1-octanol, 8-chlor-octan-1-ol, acmc-1cr4x
PubChem CID 90012
IUPAC navn 8-chloroctan-1-ol
SMIL C(CCCCCl)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-1-octanol
Tæthed 0.976
Kogepunkt 129°C to 130°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5 mL
Formel vægt 164.67
Procent renhed 98%