missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(8-Carboxyoctyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30365646
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365646 100 mg
30353858 50 mg
30366206 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC178905100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 88462-46-8
Molekylær formel C27H32BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 499.42
Synonym 9-(Bromotriphenylphosphoranyl)nonanoic Acid, (8-Carboxyoctyl)triphenyl-phosphonium Bromide
IUPAC navn 8-carboxyoctyl(triphenyl)phosphanium;bromide
SMIL OC(=O)CCCCCCCCP(Br)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (8-Carboxyoctyl)triphenylphosphonium Bromide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H31O2P.BrH/c28-27(29)22-14-3-1-2-4-15-23-30(24-16-8-5-9-17-24,25-18-10-6-11-19-25)26-20-12-7-13-21-26;/h5-13,16-21H,1-4,14-15,22-23H2;1H
Formel vægt 498.1323
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.