Få mere at vide
8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11926681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926681 1 g 1g
11916681 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438880010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 949902-02-7
Molekylær formel C15H16F3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 347.36
InChI nøgle GBUXWXWPNDHMRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester
PubChem CID 49835910
IUPAC navn (8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-yl) trifluoromethanesulfonate
SMIL C1CC2C=C(CC1N2CC3=CC=CC=C3)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 347.36
Procent renhed 95%
Fysisk form Viscous Liquid, May Contain Suspension
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo¢3.2.1!oct-3-ene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.