Få mere at vide
MP Biomedicals™ 7X™ Laboratorievaskemidler
Artikelnummer. p-84623 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Pakningsstørrelse:
4 GAL
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) unitSize
11459575 1 gal. Hver
12740748 4 x 1 gal. 4 GAL
11479575 5 gal. Hver
11489575 55 gal. Hver
17194175 55 gal. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11459575 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 097667093
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikre, effektive rengøringsløsninger til glas og plastik laboratorieartikler
7X renseløsning blev udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer, herunder reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
  • Effektiv og sikker
  • Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
  • Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
  • pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
  • Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
pH 6 til 7,5
Koncentration 7X
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) Bruges på glas, plastik, bordpladeudstyr og rør
Volumen (engelsk) 1 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7X Cleaning solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt