Få mere at vide
7-Nitroindole, 97%
Artikelnummer. 11473977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473977 1 g 1g
11483977 5 g 5g
11493977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19384.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6960-42-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6960-42-5
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.148
MDL nummer MFCD00005683
InChI nøgle LZJGQIVWUKFTRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitroindole, 1h-indole, 7-nitro, indole, 7-nitro, 7-nitro indole, pubchem7441, acmc-1b2jq, 5-20-07-00044 beilstein handbook reference, ksc353k7l, 1h-indole, 7-nitro-9ci
PubChem CID 23396
IUPAC navn 7-nitro-1H-indol
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Nitroindole
Smeltepunkt 94°C to 96°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 130874
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%