Få mere at vide
7-Nitroindole-2-carboxylic acid, 96%
Artikelnummer. 11435686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435686 1 g 1g
11445686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20786.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6960-45-8 | C9H6N2O4 | 206.157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6960-45-8
Molekylær formel C9H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 206.157
MDL nummer MFCD00044720
InChI nøgle BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
PubChem CID 81409
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Nitroindole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 264°C to 266°C
Mængde 1 g
Formel vægt 206.16
Procent renhed 96%