Få mere at vide
7-Methylindole-3-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11358476
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358476 1 g 1g
11378476 250 mg 250mg
11368476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17519.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4771-50-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4771-50-0
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00047170
InChI nøgle KTUFZHVVJBHGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylindole-3-carboxaldehyde, 7-methylindole-3-carboxyaldehyde, 3-formyl-7-methylindole, 7-methylindole 3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-methyl, 3-carboxaldehyde, 7-methylindole, 7-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-methylindole-3-carbaldehyde, pubchem8327, acmc-1ak55
PubChem CID 260389
IUPAC navn 7-methyl-lH-indol-3-carbaldehyd
SMIL CC1=C2NC=C(C=O)C2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methylindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 209°C to 211°C
Mængde 1 g
Beilstein 122340
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 159.19
Procent renhed 98%