Få mere at vide
7-methyl-8-nitroquinolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366696
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366696 5 g 5g
11376696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03882.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7471-63-8 | C10H8N2O2 | 188.186 g/mol
7-Methyl-8-nitroquinolin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-Methyl-8-nitroquinolin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7471-63-8
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.186
MDL nummer MFCD00041234
InChI nøgle ZZDTVYJYMRSNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 7-methyl-8-nitro, 8-nitro-7-methylquinoline, 7-methyl-8-nitro-quinoline, acmc-1bcox, 7-methyl 8-nitroquinoline
PubChem CID 81981
IUPAC navn 7-methyl-8-nitroquinolin
SMIL CC1=C(C2=C(C=CC=N2)C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methyl-8-nitroquinoline
Smeltepunkt 185°C to 186°C
Mængde 5 g
Beilstein 154601
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 188.19
Procent renhed ≥98%