Få mere at vide
7-Methoxyisoflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16479186 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16479186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN6631
MedChemExpress 7-Methoxyisoflavone is an isoflavone derivative and also an activator of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK).
7-Methoxyisoflavone is an isoflavone derivative and also an activator of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxyisoflavone
CAS 1621-56-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (99.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1C(C2=CC=CC=C2)=COC3=CC(OC)=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 252.26
Formel vægt 252.26
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease