Få mere at vide
7-methoxyindol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10001284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10001284 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10001284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397520010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxyindole
CAS 3189-22-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til gul
Tæthed 1.1260g/mL
Kogepunkt 166°C (27.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H9NO
MDL nummer MFCD00047203
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.126
Synonym 7-methoxyindole, 7-methoxy indole, 1h-indole, 7-methoxy, indole, 7-methoxy, methoxyindole 7-, unii-9r05qk9rp4, 7-methoxy-indole, pubchem7434, acmc-209hpi
InChI nøgle FSOPPXYMWZOKRM-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC2=C1NC=C2
IUPAC navn 7-methoxy-1H-indol
Molekylvægt (g/mol) 147.18
PubChem CID 76660
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Methoxyindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.