Få mere at vide
7-methoxyindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460629
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460629 1 g 1g
15470629 5 g 5g
15480629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63767.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3189-22-8 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3189-22-8
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00047203
InChI nøgle FSOPPXYMWZOKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxyindole, 7-methoxy indole, 1h-indole, 7-methoxy, indole, 7-methoxy, methoxyindole 7-, unii-9r05qk9rp4, 7-methoxy-indole, pubchem7434, acmc-209hpi
PubChem CID 76660
IUPAC navn 7-methoxy-1H-indol
SMIL COC1=CC=CC2=C1NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxyindole
Tæthed 1.126 g/mL
Kogepunkt 108°C to 110°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.612
Mængde 1 g
Formel vægt 147.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof